Learn More
N,N-diméthylacétamide, ≥99,5 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylacetamide |
Densité | 0.937g/mL at 25°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 1.8% (100°F), 11.5% (160°F) |
Point d’éclair | 70°C (158°F) |
Température d’allumage | 914°F |
Formule linéaire | CH3CON(CH3)2 |
Tension de vapeur | 4mmHg (38°C), 2mmHg (25°C) |
Beilstein | 1737614 |
Poids de la formule | 87.12g/mol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Dimethylacetamide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: N,N-dimethylacetamide
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N,N-diméthylacétamide, ≥99,5 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de-Haën™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu