Learn More
N,N-diméthylacétamide, 99,5 %, extra sec ou tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10023743
N,N-diméthylacétamide, 99,5 %, extra sec ou tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10023743
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 10023743
Marque: Thermo Scientific Acros 375231000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-19-5
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00008686
Clé InChI FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 31374
ChEBI CHEBI:84254
Nom IUPAC N,N-diméthylacétamide
SMILES CN(C)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylacetamide
Note relative au nom Over Molecular Sieves
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9370g/mL
Point d’ébullition 164.0°C to 166.0°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Notes de qualité de la pureté Water <50ppm
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3CON(CH3)2
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 3248
Gravité spécifique 0.937
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,diethyl ether,benzene,,chloroform,ethanol and toluene
Viscosité 1.02 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 87.12
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2497440 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number375231000,375230010
Numéro de lot2413371 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number375231000,375230010
Numéro de lot2418109 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number375231000,375230010
Numéro de lot1911062 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number375231000,375230010
Numéro de lot1905940 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number375231000,375230010
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylacetamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: dimethyl acetamide
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N,N-diméthylacétamide, 99,5 %, extra sec ou tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato