Learn More
N,N-Diméthyle-p-toluidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404034
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11404034
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11988.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-97-8 | C9H13N | 135.21 g/mol
N,N-Dimethyl-p-toluidine is used as a polymerization catalyst for polyesters, acrylate and epoxy resins. It is also used as a hardener for dental cements and in adhesives. It serves as an intermediate for photographic chemicals, in industrial glues, in artificial fingernail preparations, colorants, pharmaceuticals. It reacts with vinyl ether in the presence of copper(II) chloride gives tetrahydroquinolines. Further, it is used to accelerate polymerization of ethyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N-Diméthyl-p-toluidine est utilisée comme catalyseur de polymérisation pour les polyesters, les résines d’acrylate et d’époxy. On l’utilise également comme durcisseur pour les ciments dentaires et les adhésifs. Elle fait office d’intermédiaire pour les produits chimiques photographiques, les colles industrielles, les préparations d’ongles artificiels, les colorants et les produits pharmaceutiques. Elle réagit avec l’éther vinylique en présence de chlorure de cuivre(II) et fournit des tétrahydroquinolines. De plus, elle est utilisée pour accélérer la polymérisation du méthacrylate d’éthyle.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther et du chloroforme. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-97-8
Formule moléculaire C9H13N
Poids moléculaire (g/mol) 135.21
Numéro MDL MFCD00008316
Clé InChI GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-p-toluidine, dimethyl-p-toluidine, benzenamine, n,n,4-trimethyl, n,n-dimethyl-4-methylaniline, n,n-dimethyl-para-toluidine, 4,n,n-trimethylaniline, dimethyl-4-toluidine, p-dimethylamino toluene, n,n-dimethyl-p-tolylamine, n,n,4-trimethylbenzenamine
CID PubChem 7471
Nom IUPAC N,N,4-triméthylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethyl-p-toluidine
Point de fusion -25°C
Densité 0.937
Point d’ébullition 210°C to 211°C
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 100 g
Numéro UN UN1708
Beilstein 774409
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.