Learn More
Sulfate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10062310
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-47-0
Formule moléculaire C8H14N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 234.27
Numéro MDL MFCD00012992
Clé InChI GLUKPDKNLKRLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine sulfate, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine sulfate, n1,n1-dimethylbenzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate, unii-x997ivp3ja, 4-amino-n,n-dimethylaniline sulphate, x997ivp3ja, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, sulfate 1:1, dimethyl-p-phenylenediamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, n1,n1-dimethyl-, sulfate 1:?
CID PubChem 80351
Nom IUPAC 4-N,4-N-diméthylbenzène-1,4-diamine ; acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.CN(C)C1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 234°C to 236°C
Couleur Gris-beige à Orange ou Marron
Point d’ébullition 495°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NC6H4NH2·H2SO4
Quantité 25 g
Beilstein 13, IV, 106
Poids de la formule 234.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.