Learn More
Sulphate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate salt is used to investigate the role of H2S in cardioprotection induced by ischemic preconditioning in rat heart, in spectrophotometric determination of gold(III) in gold-pharmaceuticals such as sodium aurothimaleate and auranofin, to investigate colonic tissue H2S production using the acetate trapping assay system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sulfate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine est utilisé pour étudier le rôle du H2S dans la cardioprotection induite par le préconditionnement ischémique dans le cœur de rat, dans la détermination spectrophotométrique de l’or(III) dans les produits pharmaceutiques auriculaires tels que l’aurothimaléate de sodium et l’auranofin, afin d’étudier la production de H2S dans les tissus coloniques à l’aide du système de piégeage d’acétate.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants et la lumière.
Le sel de sulfate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine est utilisé pour étudier le rôle du H2S dans la cardioprotection induite par le préconditionnement ischémique dans le cœur de rat, dans la détermination spectrophotométrique de l’or(III) dans les produits pharmaceutiques auriculaires tels que l’aurothimaléate de sodium et l’auranofin, afin d’étudier la production de H2S dans les tissus coloniques à l’aide du système de piégeage d’acétate.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et hygroscopique. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants et la lumière.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine sulfate |
Point de fusion | 200°C to 205°C (decomposition) |
Odeur | Odorless |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 4612278 |
Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 234.28 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.