Learn More
N,N-Diméthyl-4-nitroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
It is an aromatic intermediate and in the experimental and theoretical study of the structure of N,N-dimethyl-4-nitroaniline derivatives as model compounds for non-linear optical organic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire aromatique et dans l’étude expérimentale et théorique de la structure des dérivés N,N-diméthyl-4nitroaniline en tant que composés modèles pour les matériaux organiques optiques non linéaires.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau. Solubilité dans du méthanol chaud (pratiquement transparent).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il s’agit d’un intermédiaire aromatique et dans l’étude expérimentale et théorique de la structure des dérivés N,N-diméthyl-4nitroaniline en tant que composés modèles pour les matériaux organiques optiques non linéaires.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau. Solubilité dans du méthanol chaud (pratiquement transparent).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethyl-4-nitroaniline |
Point de fusion | 163°C to 166°C |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 638087 |
Informations sur la solubilité | Soluble in dichloromethane. Insoluble in water. Solubility in hot methanol (almost transparency). |
Poids de la formule | 166.18 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |