Learn More
N,N-Diisopropyléthylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.99€ - 136.68€
Identifiants chimiques
CAS | 121-05-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H20N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.262 |
Numéro MDL | MFCD00015015 |
Clé InChI | CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine |
CID PubChem | 8459 |
Nom IUPAC | N’,N’-di(propan-2-yl)éthane-1,2-diamine |
SMILES | CC(C)N(CCN)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04765.09 |
10 g |
37.99€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04765.18 |
50 g |
136.68€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N-Diisopropylethylenediamine can be used to produce 1,4-diisopropyl-piperazin-2-one by heating. It is used as ligands for metathesis catalysts. It acts as anti-microbial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa N,N-Diisopropylethylènediamine peut être utilisée pour produire 1,4 de la -diisopropyl-pipérazine-2-une par chauffage. Il est utilisé comme ligands pour les catalyseurs de métathèse. Il agit comme agent antimicrobien.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker à l’écart de l’air et des agents oxydants. Les matières incompatibles sont des agents oxydants forts, des acides forts
Identifiants chimiques
121-05-1 | |
144.262 | |
CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N | |
8459 | |
CC(C)N(CCN)C(C)C |
C8H20N2 | |
MFCD00015015 | |
2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine | |
N’,N’-di(propan-2-yl)éthane-1,2-diamine |
Spécification
N,N-Diisopropylethylenediamine | |
0.828 | |
54°C (129°F) | |
1.442 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
Fully miscible in water. | |
CC(C)N(CCN)C(C)C | |
144.262 | |
144.26 |
121-05-1 | |
170°C | |
C8H20N2 | |
MFCD00015015 | |
1734800 | |
2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine | |
CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N | |
N’,N’-di(propan-2-yl)éthane-1,2-diamine | |
8459 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 204-447-4
missing translation for 'rtecsNumber' : KV4200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote