Learn More
N,N’-Diisopropylcarbodiimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N'-Diisopropylcarbodiimide is used as a reagent in synthetic organic chemistry. It serves as a chemical intermediate and as a stabilizer for Sarin (chemical weapon). It is also used in the synthesis of peptide and nucleic acid. Further, it is used as an antineoplastic and involved in the treatment of malignant melanoma and sarcomas. In addition to this, it is used in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le N,N′-Diisopropylcarbodiimide est utilisé comme réactif dans la chimie organique synthétique. Il sert d’intermédiaire chimique et de stabilisateur pour Sarin (arme chimique). Il est également utilisé dans la synthèse des peptides et des acides nucléiques. De plus, il est utilisé comme antinéoplasique et participe au traitement du mélanome et des sarcomes malins. De plus, il est utilisé dans la synthèse de l’anhydride acide, de l’aldéhyde, de la cétone et de l’isocyanate.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le chlorure de méthylène, l’acétonitrile, le dioxane, le diméthylformamide et le tétrahydrofurane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N'-Diisopropylcarbodiimide |
Densité | 0.81 |
Point d’ébullition | 145°C to 148°C |
Point d’éclair | 33°C (91°F) |
Odeur | Stench |
Indice de réfraction | 1.433 |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN2929 |
Beilstein | 878281 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y15K013 | Certificat d’analyse | 19/11/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
X18K061 | Certificat d’analyse | 05/11/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
Q09K013 | Certificat d’analyse | 15/04/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
X25J022 | Certificat d’analyse | 04/04/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
10234968 | Certificat d’analyse | 15/02/2024 | A19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09 |
Sécurité et traitement
- N,N'-Diisopropylcarbodiimide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Diisopropylcarbodiimide