Learn More
N,N’-Diisopropylcarbodiimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11424230
N,N’-Diisopropylcarbodiimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424230
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Code produit. 11424230
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19292.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
N,N’-diisopropylcarbodiimide Alfa Aesar, 99 %, quantité :50 g, point d’ébullition :145°C à 148°C, poids moléculaire :126,203, pourcentage de pureté :99 %, Beilstein :878281, CAS :693-13-0, CHEBI :CHEBI:53092, densité :0,81, informations DOT :Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :I, numéro EINECS :211-743-7
N,N'-Diisopropylcarbodiimide is used as a reagent in synthetic organic chemistry. It serves as a chemical intermediate and as a stabilizer for Sarin (chemical weapon). It is also used in the synthesis of peptide and nucleic acid. Further, it is used as an antineoplastic and involved in the treatment of malignant melanoma and sarcomas. In addition to this, it is used in the synthesis of acid anhydride, aldehyde, ketone and isocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N′-Diisopropylcarbodiimide est utilisé comme réactif dans la chimie organique synthétique. Il sert d’intermédiaire chimique et de stabilisateur pour Sarin (arme chimique). Il est également utilisé dans la synthèse des peptides et des acides nucléiques. De plus, il est utilisé comme antinéoplasique et participe au traitement du mélanome et des sarcomes malins. De plus, il est utilisé dans la synthèse de l’anhydride acide, de l’aldéhyde, de la cétone et de l’isocyanate.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le chlorure de méthylène, l’acétonitrile, le dioxane, le diméthylformamide et le tétrahydrofurane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-13-0
Formule moléculaire C7H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 126.203
Numéro MDL MFCD00065689
Clé InChI BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 12734
ChEBI CHEBI:53092
Nom IUPAC N,N’-di(propan-2-yl) méthanediimine
SMILES CC(C)N=C=NC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Densité 0.81
Point d’ébullition 145°C to 148°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.433
Quantité 10 g
Numéro UN UN2929
Beilstein 878281
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methylene chloride,acetonitrile,dioxane,dimethylformamide andtetrahydrofuran.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY15K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/11/2024 Catalog NumberA19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09
Numéro de lotX18K061 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2024 Catalog NumberA19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09
Numéro de lotQ09K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2024 Catalog NumberA19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09
Numéro de lotX25J022 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2024 Catalog NumberA19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09
Numéro de lot10234968 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Catalog NumberA19292.30,A19292.14,A19292.18,A19292.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Diisopropylcarbodiimide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diisopropylcarbodiimide
Nom du produit
N,N’-Diisopropylcarbodiimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >