Learn More
N,N-Diéthyléthylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10437360
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-36-7
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Numéro MDL MFCD00008176
Clé InChI UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-diethylethylenediamine, 2-diethylamino ethylamine, n,n-diethyl-1,2-ethanediamine, diethylamino ethylamino, n1,n1-diethylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diethylamine, 2-aminoethyldiethylamine, n,n-diethylethanediamine, ethylenediamine, n,n-diethyl, n,n-diethylethane-1,2-diamine
CID PubChem 60993
Nom IUPAC N’,N’-diéthyléthane-1,2-diamine
SMILES CCN(CC)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diethylethylenediamine
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 145°C to 147°C
Point d’éclair 30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.4350 to 1.437
Quantité 500 mL
Beilstein 04, 251
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,toluene,ccl4
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Diethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.