Learn More
N,N’-diéthylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15274644
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-74-0
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.21
Numéro MDL MFCD00009033
Clé InChI CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-diethyl, 1,2-bis ethylamino ethane, 3,6-diazaoctane, 1,2-ethanediamine, n1,n2-diethyl, n,n'-ethylenediethyldiamine, ethyl 2-ethylamino ethyl amine, ethylenediamine, n,n'-diethyl, n,n'-diethyl-1,2-diaminoethane, dihydrobromide
CID PubChem 67105
ChEBI CHEBI:182290
Nom IUPAC N,N’-diéthyléthane-1,2-diamine
SMILES CCNCCNCC
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N'-Diethylethylenediamine
Densité 0.8110g/mL
Point d’ébullition 152.0°C to 154.0°C
Point d’éclair 33°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5NHCH2CH2NHC2H5
Indice de réfraction 1.4326
Quantité 5 g
Beilstein 04,251
Gravité spécifique 0.811
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Diethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.