Learn More
N,N-Diéthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10154390
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-66-7
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.24
Numéro MDL MFCD00009042,MFCD31699978
Clé InChI GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine
CID PubChem 7061
Nom IUPAC N,N-diéthylaniline
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Diethylaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -38.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9330g/mL
Point d’ébullition 215.0°C to 217.0°C
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5N(C2H5)2
Indice de réfraction 1.5410 to 1.5430
Quantité 2.5 L
Beilstein 12, 164
Fieser 05,212; 16,182
Merck Index 15, 3125
Gravité spécifique 0.933
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10-27g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,chloroform and ether
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide