Learn More
N,N’-Diccyclohexylcarbodiimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10498083
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
N,N-dicyclohexylcarbodiimide, 99 %, C13H22N2, numéro CAS-538-75-0, carbodiimide, dicyclohexyl, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, carbodicyclohexylimide, n,n’-dicyclohexylcarbodiimide, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-75-0
Formule moléculaire C13H22N2
Poids moléculaire (g/mol) 206.33
Numéro MDL MFCD00011659
Clé InChI QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
CID PubChem 10868
ChEBI CHEBI:53090
Nom IUPAC N,N’-dicyclohexylméthanediimine
SMILES C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 33.0°C to 35.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H11N=C=NC6H11
Quantité 5 kg
Fieser 01,231; 02,126; 03,91; 04,141; 05,206; 06,174; 07,100; 08,162; 09,156; 10,142; 11,173; 13,333; 14,131; 15,131; 16,128
Merck Index 15,3107
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,100g/l dichloromethane
Viscosité 5.81 mPa.s (55°C)
Poids de la formule 206.33
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse solide cireuse ou cristalline