Learn More
N,N-dibutylaniline, 99 %, Acros Organics
Code produit. 10740092
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dibutylaniline
Note relative au nom 99%
CAS 613-29-6
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -32°C
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 275°C
Point d’éclair 110°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H23N
Indice de réfraction 1.5170 to 1.519
Numéro MDL MFCD00035799
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.9
Synonyme benzenamine, n,n-dibutyl, n,n-di-n-butylaniline, dibutylaniline, aniline, n,n-dibutyl, dibutyl-phenyl-amine, dibutylphenylamine, n,n-dibutyl aniline, n-phenyldibutylamine, n,n-dibutylbenzenamine, dibutylamine, n-phenyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water
Clé InChI FZPXKEPZZOEPGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCN(CCCC)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC N,N-dibutylaniline
Poids moléculaire (g/mol) 205.35
CID PubChem 61154
Poids de la formule 205.34
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dibutylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.