Learn More
N,N’-Di-tert-butyléthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311787
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
N,N'-Di-tert-butylethylenediamine is used as a primary and secondary intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-Di-tert-butyléthylènediamine est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble (33 g/l) (25°C),
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4062-60-6
Formule moléculaire C10H24N2
Poids moléculaire (g/mol) 172.316
Numéro MDL MFCD00014996
Clé InChI KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-di-tert-butylethylenediamine, 1,2-bis tert-butylamino ethane, n,n'-di-t-butylethylenediamine, n1,n2-di-tert-butylethane-1,2-diamine, unii-6wai8u5v0w, n,n'-bis tert-butyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl, n,n'-di-tert-butyl-ethylenediamine, 6wai8u5v0w, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl-1,2-ethanediamine
CID PubChem 77680
Nom IUPAC N,N’-ditert-butylethane-1,2-diamine
SMILES CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Densité 0.801
Point d’ébullition 132°C (100 mmHg)
Point d’éclair 62°C (143°F)
Formule linéaire (CH3)3CNHCH2CH2NHC(CH3)3
Indice de réfraction 1.43
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1738432
Informations sur la solubilité Soluble (33g/L) (25°C),
Poids de la formule 172.32
Pourcentage de pureté 98%