Learn More
N,N’-Di-tert-butyléthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
N,N'-Di-tert-butylethylenediamine is used as a primary and secondary intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N′-Di-tert-butyléthylènediamine est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble (33 g/l) (25°C),
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des acides forts.
La N,N′-Di-tert-butyléthylènediamine est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble (33 g/l) (25°C),
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants, des acides forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N'-Di-tert-butylethylenediamine |
Point d’ébullition | 132°C (100 mmHg) |
Point d’éclair | 62°C (143°F) |
Formule linéaire | (CH3)3CNHCH2CH2NHC(CH3)3 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2735 |
Beilstein | 1738432 |
Poids de la formule | 172.32 |
Pourcentage de pureté | 98% |