Learn More
N,N’-Di(o-tolyl)éthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 11431537
N,N’-Di(o-tolyl)éthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11431537
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11431537
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24971.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-92-8
Formule moléculaire C16H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
Numéro MDL MFCD00048073
Clé InChI ZQMPWXFHAUDENN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-di-o-tolylethylenediamine, n,n'-di o-tolyl ethylenediamine, n,n'-ethylenedi-o-toluidine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-methylphenyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 2-methylphenyl, n,n'-bis 2-methylphenyl ethane-1,2-diamine, 2-methylphenyl 2-2-methylphenyl amino ethyl amine, n1,n2-bis 2-methylphenyl ethane-1,2-diamine, cambridge id 5185196, n,n'-di-o-tolylethylendiaminAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 66759
Nom IUPAC N,N’-bis(2-méthylphényl)éthane-1,2-diamine
SMILES CC1=CC=CC=C1NCCNC1=CC=CC=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Di(o-tolyl)ethylenediamine
Point de fusion 70°C to 73°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 240.35
Pourcentage de pureté 98%
Nom du produit
N,N’-Di(o-tolyl)éthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific™ >