Learn More
N,N’-Di(1-naphthyl)benzidine, 98 %, Thermo Scientific™
25.10€ - 257.00€
Identifiants chimiques
CAS 152670-41-2
Formule moléculaire C32H24N2
Poids moléculaire (g/mol) 436.558
Numéro MDL MFCD09261380
Clé InChI SZDXPEWZZGNIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-di 1-naphthyl-4,4'-benzidine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di-naphthalen-1-yl-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di 1-naphthyl benzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine,n4,n4'-di-1-naphthalenyl, n, n'-dinaphthol-benzidine, n4,n4'-bis naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, pubchem12682, acmc-1bwou
CID PubChem 18958605
Nom IUPAC N-[4-[4-(naphtalène-1-ylamino)phényl]phényl]naphtalène-1-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)NC5=CC=CC6=CC=CC=C65
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15461799
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64535.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15441799
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64535.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15451799
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64535.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
152670-41-2
436.558
SZDXPEWZZGNIBB-UHFFFAOYSA-N
18958605
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)NC5=CC=CC6=CC=CC=C65
C32H24N2
MFCD09261380
n,n'-di 1-naphthyl-4,4'-benzidine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di-naphthalen-1-yl-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di 1-naphthyl benzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine,n4,n4'-di-1-naphthalenyl, n, n'-dinaphthol-benzidine, n4,n4'-bis naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, pubchem12682, acmc-1bwou
N-[4-[4-(naphtalène-1-ylamino)phényl]phényl]naphtalène-1-amine
Spécification
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
C32H24N2
3484371
SZDXPEWZZGNIBB-UHFFFAOYSA-N
N-[4-[4-(naphtalène-1-ylamino)phényl]phényl]naphtalène-1-amine
18958605
98%
152670-41-2
MFCD09261380
n,n'-di 1-naphthyl-4,4'-benzidine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di-naphthalen-1-yl-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di 1-naphthyl benzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine,n4,n4'-di-1-naphthalenyl, n, n'-dinaphthol-benzidine, n4,n4'-bis naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, pubchem12682, acmc-1bwou
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)NC5=CC=CC6=CC=CC=C65
436.558
436.56
Solide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante