Learn More
N-n-Butyldiéthanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342367
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-79-4
Formule moléculaire C8H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.245
Numéro MDL MFCD00002856
Clé InChI GVNHOISKXMSMPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyldiethanolamine, butyldiethanolamine, ethanol, 2,2'-butylimino bis, bide, 2,2'-butylimino diethanol, n,n-bis 2-hydroxyethyl butylamine, butylbis 2-hydroxyethyl amine, n-butyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-butylimino diethanol, n-butyl-n,n-bis hydroxyethyl amine
CID PubChem 7620
Nom IUPAC 2-[butyl(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
SMILES CCCCN(CCO)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau N-n-Butyldiethanolamine
Point de fusion -70°C
Densité 0.968
Point d’ébullition 268°C to 272°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Indice de réfraction 1.464
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1739642
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 161.25
Pourcentage de pureté 98%