Learn More
N,N’-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10095690
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4605-14-5
Formule moléculaire C9H24N4
Poids moléculaire (g/mol) 188.32
Numéro MDL MFCD00008213
Clé InChI ZAXCZCOUDLENMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme norspermine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl, n,n'-bis 3-aminopropyl propane-1,3-diamine, 1,5,9,13-tetraazatridecane, 3,3,3-tetramine, thermine, 1,3-propanediamine, n1,n3-bis 3-aminopropyl, n,n-bis 3-aminopropyl-1,3-propanediamine, n1,n1'-propane-1,3-diyl bis propane-1,3-diamine
CID PubChem 78350
ChEBI CHEBI:45718
Nom IUPAC N-[3-(3-aminopropylamino)propyl]propane-1,3-diamine
SMILES C(CN)CNCCCNCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N'-Bis(3-aminopropyl)-1, 3-propanediamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 102°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2(CH2)3NH(CH2)3NH(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.4900 to 1.492
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.92
Poids de la formule 188.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,3-propanediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.