Learn More
Acide N-méthylsulfanilique, 98+ %
Code produit. 11394414
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24447-99-2
Formule moléculaire C7H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 187.213
Numéro MDL MFCD00014732
Clé InChI QRAXZXPSAGQUNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylamino benzenesulfonic acid, 4-methylamino benzenesulphonic acid, n-methylsulphanilic acid, n-methylsulfanilic acid, benzenesulfonic acid,4-methylamino, n-methylaniline-p-sulfonic acid, maybridge1_004198, n-methylsulfanilic acid, 98+%
CID PubChem 90505
Nom IUPAC acide 4-(méthylamino)benzènesulfonique
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylsulfanilic acid
Point de fusion ∽260°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2094129
Poids de la formule 187.21
Pourcentage de pureté ≥98%