Learn More
Acide N-méthylsulfanilique, 98+ %
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Specifica
Nom chimique ou matériau | N-Methylsulfanilic acid |
Point de fusion | ∽260°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2094129 |
Poids de la formule | 187.21 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto