Learn More
N-méthylmaléimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11300044
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
N-Methylmaleimide is an electron deficient olefin that acts as a thiol-blocking reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-méthylmaléimide est une oléfine déficiente en électrons qui agit comme réactif de blocage du thiol.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-88-1
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Numéro MDL MFCD00005508
Clé InChI SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methylmaleimide, 1-methyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-methyl, n-methylmaleinimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl, n-methyl maleimide, unii-p0tfz8r21y, p0tfz8r21y, 1-methyl-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione
CID PubChem 70261
Nom IUPAC 1-méthylpyrrole-2,5-dione
SMILES CN1C(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylmaleimide
Point de fusion 94°C to 96°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 108550
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté ≥98%