Learn More
N-méthylformanilide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Description
N-Methylformanilide is used as a formylating reagent for certain organometallics. It is in combination with phosphoryl chloride used for Vilsmeier-Haack reactions and in heterocycle syntheses. Further, it acts as a swelling agent in the dyeing process of meta-aramid fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-méthylformanilide est utilisé comme réactif formylant pour certains organométalliques. Associé au chlorure de phosphoryle, il est utilisé pour les réactions de Vilsmeier-Haack et les synthèses d’hétérocycles. De plus, il agit comme un agent gonflant dans le processus de teinture des fibres de méta-aramide.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Le N-méthylformanilide est utilisé comme réactif formylant pour certains organométalliques. Associé au chlorure de phosphoryle, il est utilisé pour les réactions de Vilsmeier-Haack et les synthèses d’hétérocycles. De plus, il agit comme un agent gonflant dans le processus de teinture des fibres de méta-aramide.
Solubilité
Non miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Methylformanilide |
Point de fusion | 9°C to 13°C |
Densité | 1.095 |
Point d’ébullition | 242°C to 244°C |
Point d’éclair | 126°C (258°F) |
Indice de réfraction | 1.561 |
Quantité | 250 g |
Beilstein | 636496 |
Informations sur la solubilité | Immisible with water. |
Poids de la formule | 135.17 |