Learn More
N-méthylformamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11376706
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
N-Methylformamide is used to prepare methyl isocyanate. It is used as an extraction solvent for aromatic hydrocarbons and acts as a ligand in coordination chemistry. It is employed as a solvent in oil refineries and in aluminum electrolytic capacitors. Further, it is used as a reagent in organic synthesis. In addition to this, it is used as an investigational anticancer drug and an intermediate in the production of some pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-méthylformamide est utilisé pour préparer l’isocyanate de méthyle. Il est utilisé comme solvant d’extraction pour les hydrocarbures aromatiques et agit comme ligand en chimie de coordination. Il est utilisé comme solvant dans les raffineries de pétrole et dans les condensateurs électrolytiques en aluminium. De plus, il est utilisé comme réactif dans la synthèse organique. En outre, il est utilisé comme médicament anticancéreux expérimental et comme intermédiaire dans la production de certains composés pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’acétone et de l’éthanol. Immiscible avec de l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les chlorures acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-39-7
Formule moléculaire C2H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 59.068
Numéro MDL MFCD00003280
Clé InChI ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylformamide, monomethylformamide, formamide, n-methyl, n-formylmethylamine, n-methyl-formamide, n-monomethylformamide, n-methyl formamide, hconhch3, unii-xpe4g7y986, formamide, methyl
CID PubChem 31254
ChEBI CHEBI:7438
Nom IUPAC N-méthylformamide
SMILES CNC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylformamide
Point de fusion -4°C
Densité 1.018
Point d’ébullition 181°C to 185°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Formule linéaire HCONHCH3
Indice de réfraction 1.432
Quantité 50 g
Beilstein 1098352
Merck Index 14,6076
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetone and ethanol. Immiscible with ether.
Poids de la formule 59.07
Pourcentage de pureté 99%