Learn More
N-méthyléthylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494793
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
N-Methylethylenediamine undergoes condensation with pyridine-2-carboxaldehyde to form an imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-méthyléthylènediamine subit une condensation avec la pyridine-2-carboxaldéhyde pour former une imine.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-81-9
Formule moléculaire C3H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 76.14
Numéro MDL MFCD00008165
Clé InChI KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Synonyme n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
CID PubChem 8014
Nom IUPAC N’-méthyléthane-1,2-diamine
SMILES C[NH2+]CC[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylethylenediamine
Densité 0.851
Point d’ébullition 114°C to 116°C
Point d’éclair 41°C (105°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire H2NCH2CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.4395
Quantité 100 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 878141
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 74.13
Pourcentage de pureté 95%