Learn More
N-méthylbenzamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439206
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11439206
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18057.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 613-93-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
It acts as a potent PDE10A (phosphodiesterase with a remarkable localization as the protein is abundant only in brain tissue) inhibitor. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il agit comme un puissant inhibiteur de la PDE10A (phosphodiestérase avec une localisation remarquable, car la protéine n’est abondante que dans le tissu cérébral). Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-93-4
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00011642
Clé InChI NCCHARWOCKOHIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, n-methyl, n-methylbenzenamide, n-methyl-benzamide, n-methylbenzenecarboxamide, unii-k3ed781e08, ccris 4670, n-methyl benzamide, n-methylbenzimidic acid, acmc-1bb7i, dsstox_cid_5570
CID PubChem 11954
Nom IUPAC N-méthylbenzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylbenzamide
Point de fusion 76°C to 81°C
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté 99%