Learn More
N-Méthylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10023223
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-61-8
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.16
Numéro MDL MFCD00008283
Clé InChI AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylaniline, monomethylaniline, n-methyl aniline, benzenamine, n-methyl, methylphenylamine, n-methylbenzenamine, n-monomethylaniline, n-methylaminobenzene, methylamino benzene, anilinomethane
CID PubChem 7515
ChEBI CHEBI:15733
Nom IUPAC N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methylaniline
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -57.0°C
Couleur Marron à jaune
Densité 0.9870g/mL
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 86°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NHCH3
Indice de réfraction 1.5694 to 1.5714
Quantité 2.5 kg
Beilstein 12, 135
Fieser 14,207
Merck Index 15, 6093
Gravité spécifique 0.987
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30g/l. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in acetone,diethyl ether,ethanol and,chloroform
Poids de la formule 107.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide