Learn More
N-Méthyl-N-[(6-pyrrolidine-1-ylpyridine-2-yl)méthyl]amine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Methyl-N-[(6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methyl]amine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 191.28 |
Pourcentage de pureté | 97% |