Learn More
N-Méthyl-(isoquinolin-4-ylméthyl)amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10553924
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 157610-82-7
Formule moléculaire C11H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 172.23
Numéro MDL MFCD09879899
Clé InChI PISGLKXJHQKIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-isoquinolin-4-ylmethyl amine, isoquinolin-4-ylmethyl methyl amine, 4-isoquinolylmethyl methylamine, 4-isoquinolinemethanamine, n-methyl, n-methyl-iso quinolin-4-yl methyl amine
CID PubChem 24229453
Nom IUPAC 1-isoquinoline-4-yl-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 172.23
Pourcentage de pureté 97%