Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-méthyl-D-glucamine, 99 %
Code produit. 11309085
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
Code produit. 11309085
Marque: Thermo Scientific Chemicals L14282.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6284-40-8 | C7H17NO5 | 195.215 g/mol
N-Methyl-D-glucamine is used in conjunction with iodinated organic compounds in contrast media viz. diatrizoate meglumine and iodipamide meglumine. It is useful in ion-exchange resins to chelate boron ions selectively. It is also used as an excipient in pharmaceuticals, in cosmetics and X-ray contrast media. It is also employed in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-méthyl-D-glucamine est utilisée en association avec des composés organiques iodés dans des milieux de contraste, à savoir la mégluminine de diatrizoate et la mégluminine d’iodipamide. Il est utile dans les résines échangeuses d’ions pour chélater les ions bore de manière sélective. Il est également utilisé comme excipient dans les produits pharmaceutiques et cosmétiques et dans les milieux de contraste à rayons X. Il est également utilisé dans la synthèse d’agents actifs de surface, de produits pharmaceutiques et de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6284-40-8
Formule moléculaire C7H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 195.215
Numéro MDL MFCD00004707
Clé InChI MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonyme meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
CID PubChem 8567
ChEBI CHEBI:59732
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(méthylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-D-glucamine
Point de fusion 128°C to 131°C
Quantité 250 g
Beilstein 385906
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,6078
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique −16.5° (c=2 in Water)
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 99%