Learn More
N-méthyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4] dioxine-5-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11396805
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 886851-54-3
Formule moléculaire C8H10BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 264.137
Numéro MDL MFCD08690308
Clé InChI FJHBRYOEMIQSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methylamine, n-methyl-5-aminomethyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methyl methyl amine, 7-bromo 2h,3h-thiopheno 4,3-e 1,4-dioxan-5-yl methyl methylamine, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanamine,7-bromo-2,3-dihydro-n-methyl, 1-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-n-methylmethanamine
CID PubChem 18525892
Nom IUPAC 1-(5-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-7-yl)-N-méthylméthanamine
SMILES CNCC1=C2C(=C(S1)Br)OCCO2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 264.14
Pourcentage de pureté 90%