Learn More
N-Méthyle-3-(3-méthyle-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10215894
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 921938-59-2
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.245
Numéro MDL MFCD09817473
Clé InChI FWMVARCHFJQGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzylamine, methyl 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, 3-methyl-5-3-methylamino methyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, methyl 3-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
CID PubChem 24229501
Nom IUPAC N-méthyl-1-[3-(3-méthyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phényl]méthanamine
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-3-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'