Learn More
Dioxalate de N-méthyl-(1H-benzimidazol-5-ylméthyl)amine, 90 %, Thermo Scientific™
56.40€ - 147.00€
Identifiants chimiques
CAS 910036-85-0
Formule moléculaire C13H15N3O8
Poids moléculaire (g/mol) 341.276
Numéro MDL MFCD09025842
Clé InChI HDQRBNFLWRHBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-1h-benzimidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, 1h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid, n-methyl-1h-benzo d imidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, oxalic acid-1-1h-benzimidazol-6-yl-n-methylmethanamine 2/1, 3h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid
CID PubChem 18525786
Nom IUPAC 1-(3H-benzimidazol-5-yl)-N-méthylméthanamine ; Acide oxalique
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N=CN2.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11390627
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC45996CB
250 mg Flacon en verre ambré
56.40€
250mg
10654405
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC45996DA
1 g Flacon en verre ambré
147.00€
1g
Identifiants chimiques
910036-85-0
341.276
HDQRBNFLWRHBAA-UHFFFAOYSA-N
18525786
CNCC1=CC2=C(C=C1)N=CN2.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O
C13H15N3O8
MFCD09025842
n-methyl-1h-benzimidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, 1h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid, n-methyl-1h-benzo d imidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, oxalic acid-1-1h-benzimidazol-6-yl-n-methylmethanamine 2/1, 3h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid
1-(3H-benzimidazol-5-yl)-N-méthylméthanamine ; Acide oxalique
Spécification
N-methyl-(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amine dioxalate
89.5
90%
MFCD09025842
HDQRBNFLWRHBAA-UHFFFAOYSA-N
1-(3H-benzimidazol-5-yl)-N-méthylméthanamine ; Acide oxalique
18525786
90%
910036-85-0
100.0
C13H15N3O8
n-methyl-1h-benzimidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, 1h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid, n-methyl-1h-benzo d imidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, oxalic acid-1-1h-benzimidazol-6-yl-n-methylmethanamine 2/1, 3h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid
CNCC1=CC2=C(C=C1)N=CN2.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O
341.276
341.27
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Provoque une sévère irritation des yeux.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement