Learn More
N-Méthyl-[1-(thien-2-ylméthyl)pipéride-4-yl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-methyl-[1-(thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methylamine |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Nom IUPAC | méthyl({1-[(thiophène-2-yl)méthyle]pipéridin-4-yl}méthyle)amine |
Poids de la formule | 224.37 |
Pourcentage de pureté | 97% |