Learn More
N-Méthyl-(1-méthylindoline-5-yl)méthylamine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10376664
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 906352-81-6
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD09817499
Clé InChI QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine
CID PubChem 24229592
Nom IUPAC N-méthyl-1-(1-méthyl-2,3-dihydroindol-5-yl)méthanamine
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 90%