Learn More
Sel de sodium N-lauroylsarcosine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
29.00€ - 359.00€
Identifiants chimiques
CAS | 137-16-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H28NNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 293.38 |
Numéro MDL | MFCD00042728 |
Clé InChI | KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30 |
CID PubChem | 23668817 |
Nom IUPAC | sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11925481
|
Thermo Scientific Acros
434370250 |
25 g | Flacon en verre |
29.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11945481
|
Thermo Scientific Acros
434371000 |
100 g | Flacon en verre |
62.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11935481
|
Thermo Scientific Acros
434370010 |
1 kg | Récipient en plastique |
359.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
137-16-6 | |
293.38 | |
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M | |
23668817 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O |
C15H28NNaO3 | |
MFCD00042728 | |
sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30 | |
sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate |
Spécification
N-Lauroylsarcosine sodium salt | |
94 | |
45.0°C to 47.0°C | |
7.0 to 9.0 | |
Authentique | |
C15H28NNaO3 | |
MFCD00042728 | |
sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30 | |
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; 2-[dodécanoyl(méthyl)amino]acétate | |
23668817 | |
95% |
137-16-6 | |
100 | |
Blanc | |
7% max. () | |
0.95 | |
NaCO2CH2N(CH3)CO(CH2)10CH3 | |
154401 | |
(10% in water) Almost clear colorless to light yellow | |
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O | |
293.38 | |
293.39 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Provoque de graves lésions des yeux, Mortel par inhalation, Provoque une irritation cutanée
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (category 1), Toxicité aiguë (category 2), Corrosion/irritation cutanée (category 2)
missing translation for 'einecsNumber' : 205-281-5
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- N-Lauroylsarcosine sodium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only