Learn More
N-Isopropylméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.17€ - 207.03€
Identifiants chimiques
CAS | 4747-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 73.14 |
Clé InChI | XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine |
CID PubChem | 78485 |
Nom IUPAC | N-méthylpropan-2amine |
SMILES | CC(C)NC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11618459
|
Thermo Scientific Acros
439650100 |
10 mL | Flacon en verre |
55.17€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985181
|
Thermo Scientific Acros
439650500 |
50 mL | Flacon en verre |
207.03€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4747-21-1 | |
73.14 | |
n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine | |
N-méthylpropan-2amine |
C4H11N | |
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N | |
78485 | |
CC(C)NC |
Spécification
N-Isopropylmethylamine | |
97.5 | |
Incolore | |
50°C to 53°C | |
Authentique | |
C4H11N | |
1.3830 to 1.3850 (20°C, 589nm) | |
n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine | |
CC(C)NC | |
73.14 | |
73.14 | |
Liquide |
4747-21-1 | |
100.0 | |
0.7020g/mL | |
-32°C | |
98% | |
CH3NHCH(CH3)2 | |
0.702 | |
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthylpropan-2amine | |
78485 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 225-266-7
- N-Isopropylmethylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.