Learn More
N-Isopropylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.71€ - 130.65€
Identifiants chimiques
CAS | 768-52-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13N |
Poids moléculaire (g/mol) | 135.21 |
Numéro MDL | MFCD00026347 |
Clé InChI | FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-isopropylaniline, isopropylaniline, n-phenylisopropylamine, benzenamine, n-1-methylethyl, aniline, n-isopropyl, n-propan-2-yl aniline, n-iso-propylaniline, unii-i7y9616f3r, ccris 4831, 2-phenylamino propane |
CID PubChem | 13032 |
Nom IUPAC | N-propan-2-ylaniline |
SMILES | CC(C)NC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10646.09 |
10 g |
41.71€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332926
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10646.18 |
50 g |
130.65€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
768-52-5 | |
135.21 | |
FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N | |
13032 | |
CC(C)NC1=CC=CC=C1 |
C9H13N | |
MFCD00026347 | |
n-isopropylaniline, isopropylaniline, n-phenylisopropylamine, benzenamine, n-1-methylethyl, aniline, n-isopropyl, n-propan-2-yl aniline, n-iso-propylaniline, unii-i7y9616f3r, ccris 4831, 2-phenylamino propane | |
N-propan-2-ylaniline |
Spécification
N-Isopropylaniline | |
-32°C | |
203°C to 204°C | |
C9H13N | |
MFCD00026347 | |
2205871 | |
FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N | |
N-propan-2-ylaniline | |
13032 | |
98% |
768-52-5 | |
0.938 | |
88°C (190°F) | |
1.5385 | |
UN2810 | |
n-isopropylaniline, isopropylaniline, n-phenylisopropylamine, benzenamine, n-1-methylethyl, aniline, n-isopropyl, n-propan-2-yl aniline, n-iso-propylaniline, unii-i7y9616f3r, ccris 4831, 2-phenylamino propane | |
CC(C)NC1=CC=CC=C1 | |
135.21 | |
135.21 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H227-H302
Toxique par inhalation.
Liquide combustible.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319-H330
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-196-7
missing translation for 'rtecsNumber' : BY4190000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante