Learn More
N-isopropyl-N’-phényl-p-phénylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11467056
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-72-4
Formule moléculaire C15H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 226.323
Numéro MDL MFCD00026348
Clé InChI OUBMGJOQLXMSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ippd, n-isopropyl-n'-phenyl-p-phenylenediamine, n-isopropyl-n'-phenyl-1,4-phenylenediamine, cyzone, 4-anilino-n-isopropylaniline, antigen 3c, antioxidant ip, santoflex ip, diaphen fp, cyzone ip
CID PubChem 7573
ChEBI CHEBI:63569
Nom IUPAC 1-N-phényl-4-N-propan-2-ylbenzène-1,4-diamine
SMILES CC(C)NC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
Point de fusion 74°C to 80°C
Densité 1.1
Point d’ébullition 161°C (1 mmHg)
Point d’éclair 172°C (342°F)
Quantité 1 kg
Numéro UN UN3077
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 226.32
Pourcentage de pureté 95%