Learn More
N-(imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylméthyl)-N-méthylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10173084
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. 10173084
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC33146CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethyl)-N-methylamine
CAS 864068-82-6
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C9H11N3
Numéro MDL MFCD08271888
Quantité 250 mg
Synonyme n-imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl-n-methylamine, imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methyl amine, 1-imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-n-methylmethanamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethyl methylamine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanamine,n-methyl
Clé InChI VTAYGJSBPFKWJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CN2C=CN=C2C=C1
Nom IUPAC ({imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl}methyl)(methyl)amine
Poids moléculaire (g/mol) 161.21
CID PubChem 7537497
Poids de la formule 161.21
Pourcentage de pureté 95%