Learn More
N-hydroxysuccinimide, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
N-Hydroxysuccinimide is used for improved amidations in the carbodiimide method. It is also used to activate a carboxyl group and reacts with amine to form amide. It is involved in the preparation of N-hydroxymaleimide-styrene copolymer. Further, it finds use in analytical chemistry. As an additive, it is used in the carbodiimide method for improved amidations and peptide couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-hydroxysuccinimide est utilisé pour améliorer les amidations dans la méthode carbodiimide. Il est également utilisé pour activer un groupe carboxyle et réagit avec lʼamine pour former de lʼamide. Il participe à la préparation du copolymère N-hydroxymaléimide-styrène. De plus, il est utilisé dans la chimie analytique. En tant quʼadditif, il est utilisé dans la méthode carbodiimide pour améliorer les amidations et les raccords de peptides.
Solubilité
Soluble dans lʼeau, le diméthylformamide, les alcools et lʼacétate dʼéthyle. Insoluble dans lʼéther froid.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures acides, les anhydrides acides et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais.
Le N-hydroxysuccinimide est utilisé pour améliorer les amidations dans la méthode carbodiimide. Il est également utilisé pour activer un groupe carboxyle et réagit avec lʼamine pour former de lʼamide. Il participe à la préparation du copolymère N-hydroxymaléimide-styrène. De plus, il est utilisé dans la chimie analytique. En tant quʼadditif, il est utilisé dans la méthode carbodiimide pour améliorer les amidations et les raccords de peptides.
Solubilité
Soluble dans lʼeau, le diméthylformamide, les alcools et lʼacétate dʼéthyle. Insoluble dans lʼéther froid.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures acides, les anhydrides acides et les bases fortes. Stocker dans un endroit frais.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Hydroxysuccinimide |
Point de fusion | 94°C to 99°C |
Plage de pourcentage du dosage | >98% |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 113913 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,dimethyl formamide,alcohols and ethyl acetate. Insoluble in cold ether. |
Poids de la formule | 115.09 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |