missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Alfa Aesar™ N-(hydroxyméthyl)nonanamide, 98 % Code produit.: 11474774

Alfa Aesar™ N-(hydroxyméthyl)nonanamide, 98 %

Code produit. 11474774
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11474774

Marque: Alfa Aesar™ A13743.09

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 130535-83-0
Formule moléculaire C10H21NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.283
Numéro MDL MFCD00156149
Clé InChI NDENIKIKWXFRDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hydroxymethyl nonanamide, acmc-20akag, n-hydroxymethylpelargonamide, nonanamide,n-hydroxymethyl
CID PubChem 348823
Nom IUPAC N-(hydroxyméthyl)nonanamide
SMILES CCCCCCCCC(=O)NCO

Spécification

Nom chimique ou matériau N-(Hydroxymethyl)nonanamide
Point de fusion 83°C to 87°C
Point d’ébullition 83°C to 87°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 187.29
Pourcentage de pureté 98%

Certificats

Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.

1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotC3787A Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Alfa Aesar™ N-(hydroxyméthyl)nonanamide, 98 % >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis