Learn More
n-hexyllithium, solution 2,5 M (33 % en poids) dans hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10369350
n-hexyllithium, solution 2,5 M (33 % en poids) dans hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10369350
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10369350
Marque: Thermo Scientific Acros 301651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21369-64-2, 110-54-3
Formule moléculaire C6H13Li
Poids moléculaire (g/mol) 92.11
Numéro MDL MFCD00191446
Clé InChI CETVQRFGPOGIQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexyllithium, lithium, hexyl, hexyllithium, hexyl lithium, hexyl-lithium, lithium hexane, n-hexyllithiurn, n-hexyllitium, n-hexyl lithium, hexliAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2733163
Nom IUPAC Lithium ; hexane
SMILES [Li+].CCCCC[CH2-]
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexyllithium
Note relative au nom 33 wt. % in n-hexane
% min. CAS 32.8, 66.8
% max. CAS 33.2, 67.2
Couleur Orange à jaune
Densité 0.6900g/mL
Point d’éclair −26°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire LiCH2CH2CH2CH2CH2CH3
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction.
Poids de la formule 92.11
Pourcentage de pureté 32.8 to 33.2% (as HexLi)
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467896 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog Number301651000,10115320,301658000
Numéro de lotA0465772 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2024 Catalog Number301651000,301658000
Numéro de lotA0451421 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/01/2024 Catalog Number301651000,301658000
Numéro de lotA0433390 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/10/2023 Catalog Number301651000,301658000
Numéro de lotA0455963 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/08/2023 Catalog Number301651000,301658000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexyllithium, 33 wt.% solution in n-hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Liquide pyrophorique Catégorie 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrocarbons, C6, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, 5-50% n-hexane, n-Hexyllithium
Nom du produit
n-hexyllithium, solution 2,5 M (33 % en poids) dans hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >