Learn More
n-Hexane, Riedel-de Haën™
Code produit. 15975470
Click to view available options
Quantité:
7 L
Conditionnement:
Boîte en acier inox consignée
Qualité:
GC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
For pesticide residue analysis, for analysis of dioxins, furans and PCB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95°C
CAS 110-54-3
Couleur Incolore
Point d’ébullition 66°C to 69°C (1.013 hPa)
Quantité 7 L
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Formule moléculaire C6H14
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
Nom IUPAC hexane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Qualité GC