Learn More
N-Hexane, qualité environnementale, >95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379747
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Conditionnement:
16L
1L
4L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11379747
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042100.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Pour l’analyse des résidus de pesticides, de l’environnement et du GC
Pesticide residue, environmental and GC analysis.n-Hexane is used in spectrophotometry and environmental testing. It is used as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. other uses are as Fuels and fuel additives, Intermediates and Laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion °C to 95°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.659
Point d’ébullition 69°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -23°C (-9F)
Température d’allumage 240°C (464°F)
Odeur Weak, characteristic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.375
Plage de pourcentage du dosage >95%
Beilstein 1730733
Informations sur la solubilité Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Poids de la formule 86.18
Qualité Environnement