Learn More
n-hexane-d14, pour RMN, +99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
138.00€ - 474.00€
Identifiants chimiques
CAS | 21666-38-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.26 |
Numéro MDL | MFCD00037562 |
Clé InChI | VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N |
Synonyme | hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d |
CID PubChem | 140854 |
Nom IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tétradécadeutériohexane |
SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10216340
|
Thermo Scientific Acros
244010010 |
1 g | Flacon en verre |
138.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10472811
|
Thermo Scientific Acros
244010050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
21666-38-6 | |
100.26 | |
VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N | |
140854 | |
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
C6H14 | |
MFCD00037562 | |
hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d | |
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tétradécadeutériohexane |
Spécification
n-Hexane-d14 | |
Incolore | |
0,9600 g/ml | |
21666-38-6 | |
D3C(CD2)4CD3 | |
hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d | |
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] | |
100.26 | |
100.28 |
Liquide | |
99.5+ atom % D | |
99,50% min | |
C6H14 | |
MFCD00037562 | |
VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N | |
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tétradécadeutériohexane | |
140854 | |
RMN |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation. Toxic to aquatic life with long lasting effects. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Suspected of damaging fertility. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
Use personal protective equipment as required. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
danger
- n-Hexane-d14
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P331-NE PAS faire vomir.
RUO – Research Use Only