Learn More
N-Hexane, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10328203
N-Hexane, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10328203
25 L, Boîte métallique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre revêtu de plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10328203
Marque: Fisher Chemical H/0421/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 69°C
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 160mbar at 20°C
Viscosité 0.31 mPaS at 20°C
Poids de la formule 86.18g/mol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
N-Hexane, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical >