Learn More
N-Hexane, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11329368
N-Hexane, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329368
1 L
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11329368
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043263.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Solvant dans les applications de précurseurs Sol-Gel
n-Hexane is used as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. Other uses are as fuels and fuel additives, intermediates and laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion °C to 95°C
Couleur Incolore
Densité 0.659 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 69°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -23°C (-9°F)
Température d’allumage 240°C (464°F)
Odeur Weak, characteristic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.375
Tension de vapeur 120mm Hg at 20°C
Numéro UN 1208
Beilstein 1730733
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Poids de la formule 86.18
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX04K956 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number043263.K2,043263.K7,043263.AK
Numéro de lotR31K846 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/06/2024 Catalog Number043263.K2,043263.K7,043263.AK
Numéro de lotR05H738 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2023 Catalog Number043263.K2,043263.K7,043263.AK
Numéro de lotJ20W972 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2022 Catalog Number043263.K2,043263.K7,043263.AK
Numéro de lotJ15Y969 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2022 Catalog Number043263.K2,043263.K7,043263.AK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexane, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexane
Nom du produit
N-Hexane, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >