Learn More
N-Hexane anhydre, sur tamis moléculaires, conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15475065
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
n-Hexane is used as a solvent, paint thinner, and chemical reaction medium. It is used to extract edible oils from seeds and vegetables, as a special-use solvent, and as a cleaning agent. Hexanes are commonly used in chromatography as a non-polar solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95°C
Note relative au nom Anhydrous, over molecular sieves
Couleur Incolore
Densité 0.659 g/mL
Point d’ébullition 69°C
Quantité 1 L
Point d’éclair -23°C (-9°F)
Conditionnement Flacons ChemSeal™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.375
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Merck Index 14,4694
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 86.18
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Hexane, anhydrous, over molecular sieves
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hexane